Läs mer
Triacetyl Aloe-emodin (Impurity A), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triacetyl Aloe-emodin (Impurity A) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16O8/c1-10(22)27-9-13-7-15-19(17(8-13)29-12(3)24)21(26)18-14(20(15)25)5-4-6-16(18)28-11(2)23/h4-8H,9H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 396.0845 |