Läs mer
Triakontan, 98 %
Produktkod. 10257120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10257120 1 g Glasflaska 1g
10540974 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10257120 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 278050010
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 638-68-6 | C30H62 | 422,826 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-68-6
MDL-nummer MFCD00009410
InChI-nyckel JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-triacontane, triacontane, analytical standard, triacontane, acmc-1b4uf, n-triacontane 250mg, ch3-ch2 28-ch3
PubChem CID 12535
ChEBI CHEBI:31006
IUPAC-namn triakontan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triacontane
Smältpunkt 65°C to 67°C
Färg Vitt
Kokpunkt 455°C
Flampunkt 238°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C30H62
Linjär formel CH3(CH2)28CH3
Kvantitet 1 g
Beilstein 01, 176
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Molekylvikt (g/mol) 422.82
Formel vikt 422.82
Procent renhet 98%
Fysisk form Shiny Flakes
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.