Läs mer
Triacontanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Melissic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H60O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30(31)32/h2-29H2,1H3,(H,31,32) |
| Formel vikt | 452.4593 |