Läs mer
Triadimenol 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323774
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323774 1 ml
1 options
Produktkod. 30323774 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17620000TO1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triadimenol
CAS 55219-65-3
Analyt- eller komponentnamn Triadimenol
Frakt skick +20°C
Molekylformel C14 H18 Cl N3 O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bayfidan, Bayfidan EW, Baytan, Baytan 15, Baytan N, Baytan TF 3479B, KWG 0519, Photon 60GR, Shavit, Spinnaker, Triadimenol, UK 199, Vydine, β-(4-Chlorophenoxy)-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
InChI formel InChI=1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3
LEDER CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
IUPAC-namn 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Lösningsmedel eller matris Toluene
Molekylvikt (g/mol) 295.76
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 295.1088 g/mol