missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Triadimenol-d4 (4-chlorophenoxy-d4) (mixture of stereoisomers), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triadimenol D4 (Phenoxy D4) |
| CAS | 2121989-56-6 |
| Molekylformel | C14 D4 H14 Cl N3 O2 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Triadimenol D4 (Phenoxy D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19 H,1-3H3/i4D,5 D,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(OC(C(O)C(C)(C)C)n2cncn2)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-phenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.79 |
| Formel vikt | 299.1339 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?