Läs mer
Triadimenol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triadimenol |
| CAS | 55219-65-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Triadimenol |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C14 H18 Cl N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Bayfidan, Bayfidan EW, Baytan, Baytan 15, Baytan N, Baytan TF 3479B, KWG 0519, Photon 60GR, Shavit, Spinnaker, Triadimenol, UK 199, Vydine, β-(4-Chlorophenoxy)-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
| Visa mer |