Läs mer
Triafamon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328269
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328269 1 ml
1 options
Produktkod. 30328269 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17623000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triafamone
CAS 874195-61-6
Analyt- eller komponentnamn Triafamone
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C14 H13 F3 N4 O5 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym N-[2-[(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)carbonyl]-6-fluorophenyl]-1,1-difluoro-N-methylmethanesulfonamide, Triafamone
InChI formel InChI=1S/C14H13F3N4O5S/c1-21(27(23,24)12(16)17)9-7(5-4-6-8(9)15)10(22)11-18-13(25-2)20-14(19-11)26-3/h4-6,12H,1-3H3
LEDER COc1nc(OC)nc(n1)C(=O)c2cccc(F)c2N(C)S(=O)(=O)C(F)F
IUPAC-namn N-[2-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-karbonyl)-6-fluorfenyl]-1,1-difluoro-N-metanmetansulfonamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 406.34
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 406,0559 g/mol