Läs mer
Spectrum™ Provstorlekssatser för biotekniska CE-dialysmembranslangar (1 meter), MWCO: 1000 kd
Produktkod. 15350682
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk):
20 mm
missing translation for 'unitSize'
10m
1m
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Includes
  • 1m Biotech CE-slang i 0,05 % natriumazid
  • Två universalrörförslutningar
  • Fem öppningsval
Idealisk för små, kritiska dialysapplikationer som kräver den mer kortfattade selektiviteten och retentionen som tillhandahålls av Biotech Cellulose Ester (CE) membran än standardkvalitet RC
Kit är utmärkt för att jämföra membran MWCO-prestanda för att optimera separation eller rening. Ger en 1 m längd av Biotech-Grade CE-membranslang, ett par universalrörförslutningar och 5 spetsar för att öppna membranslangar. Slangen är våtförpackad i 0,05 % natriumazidkonserveringsmedel som lätt sköljs ur med vatten.
  • Styvt kontrollerad porositet för bättre selektivitet och separationer än standardkvalitet RC
  • Ultrapure, inga tungmetaller eller sulfidföroreningar
  • Låg proteinbindning
  • Ingen glycerinborttagning, rengöring eller förbehandling krävs
Specifica
MWCO 1000 kDa
Diameter (metrisk) 20 mm
Längd (metrisk) 3,1 ml/cm vol./längd
Kvantitet 1 m slang/sats
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato