Läs mer
Spectrum™ Provstorlekssatser för biotekniska CE-dialysmembranslangar (1 meter), MWCO: 1000 kd
Beskrivning
Innehåller
- 1m Biotech CE-slang i 0,05 % natriumazid
- Två universalrörförslutningar
- Fem öppningsval
Idealisk för små, kritiska dialysapplikationer som kräver den mer kortfattade selektiviteten och retentionen som tillhandahålls av Biotech Cellulose Ester (CE) membran än standardkvalitet RC
Kit är utmärkt för att jämföra membran MWCO-prestanda för att optimera separation eller rening. Ger en 1 m längd av Biotech-Grade CE-membranslang, ett par universalrörförslutningar och 5 spetsar för att öppna membranslangar. Slangen är våtförpackad i 0,05 % natriumazidkonserveringsmedel som lätt sköljs ur med vatten.
- Styvt kontrollerad porositet för bättre selektivitet och separationer än standardkvalitet RC
- Ultrapure, inga tungmetaller eller sulfidföroreningar
- Låg proteinbindning
- Ingen glycerinborttagning, rengöring eller förbehandling krävs
Specifikationer
Specifikationer
| MWCO | 1000 kDa |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Längd (metrisk) | 3,1 ml/cm vol./längd |
| Kvantitet | 1 m slang/sats |