Läs mer
Triallylfosfit
Produktkod. 11343357
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343357 10 g 10g
11353357 50 g 50g
11363357 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11343357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017484.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 102-84-1 | C9H15O3P | 202,19 g/mol
Triallylfosfit används som en radikalprekursor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-84-1
Molekylformel C9H15O3P
Molekylvikt (g/mol) 202.19
MDL-nummer MFCD00014948
InChI-nyckel KJWHEZXBZQXVSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triallyl phosphite, allyl phosphite, triallylphosphite, triallyloxyphosphine, phosphorous acid, tri-2-propenyl ester, allyl phosphite, c3h5o 3p, phosphorous acid, triallyl ester, allyl phosphite 6ci,7ci, phosphorous acid, tri-2-propen-1-yl ester, tris prop-2-en-1-yl phosphite
PubChem CID 66893
IUPAC-namn tris(prop-2-enyl)fosfit
LEDER C=CCOP(OCC=C)OCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triallyl phosphite
Färg Färglös
Kokpunkt 84°C (12 mmHg)
Flampunkt 86°C (187°F)
Odör Strong
Linjär formel (CH2=CHCH2O)3P
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3278
Beilstein 1705535
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix.
Formel vikt 202.19
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.