Läs mer
Triallyl-s-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion, 98 %, stabiliserat
Produktkod. 10458742 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10458742 500 g 500g
10587231 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10458742 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 342125000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1025-15-6 | C12H15N3O3 | 249,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1025-15-6
Molekylformel C12H15N3O3
Molekylvikt (g/mol) 249.27
MDL-nummer MFCD00006554
InChI-nyckel KOMNUTZXSVSERR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triallyl isocyanurate, isocyanuric acid triallyl ester, 1,3,5-triallyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, triallylisocyanurate, taic, diak 7, 1,3,5-triallylisocyanurate, 1,3,5-triallyl isocyanurate, 1,3,5-triallylisocyanuric acid, 1,3,5-tri-2-propenyl-1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
PubChem CID 13931
IUPAC-namn 1,3,5-tris(prop-2-enyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
LEDER C=CCN1C(=O)N(C(=O)N(C1=O)CC=C)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Namnnotering 98%
Smältpunkt 24,8 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1590g/mL, 1.159
Kokpunkt 149,0 °C till 152,0 °C (4,0 mmHg)
Flampunkt 245 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5120 till 1,5140
Kvantitet 500 g
Beilstein 26, IV, 637
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >1 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i aceton, dimetylsulfoxid, etanol
Stabilisator 1200 ppm MEHQ
Viskositet 90,1 mPa (30 °C)
Formel vikt 249.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.