Läs mer
Triallylamin, 97 %
Produktkod. 11469992
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469992 250 g 250g
11449992 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469992 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12081.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 102-70-5 | C9H15N | 137,226 g/mol
Det används vid tillverkning av andra kemikalier. Det används också huvudsakligen i organisk syntes och hartsmodifierare. Det används vid tvärbindning av högabsorberande och mellanprodukter av jonbytarharts. Det kan också användas för att producera polyesteraktivator och det framkallande medlet för butadienpolymerisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används vid tillverkning av andra kemikalier. Det används också huvudsakligen i organisk syntes och hartsmodifierare. Det används vid tvärbindning av högabsorberande och mellanprodukter av jonbytarharts. Det kan också användas för att producera polyesteraktivator och det framkallande medlet för butadienpolymerisation.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel och syror. Skydda mot elektrostatiska laddningar och håll borta från antändningskällor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-70-5
Molekylformel C9H15N
Molekylvikt (g/mol) 137.226
MDL-nummer MFCD00026093
InChI-nyckel VPYJNCGUESNPMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triallylamine, tris 2-propenyl amine, 2-propen-1-amine, n,n-di-2-propenyl, triallyl amine, unii-b6n19xc04r, ccris 4876, n,n-diallylprop-2-en-1-amine, n,n-di-2-propenyl-2-propen-1-amine, ch2=chch2 3n, 4-04-00-01061 beilstein handbook reference
PubChem CID 7617
IUPAC-namn N,N-bis(prop-2-enyl)prop-2-en-1-amin
LEDER C=CCN(CC=C)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triallylamine
Smältpunkt -70 °C
Densitet 0.79
Kokpunkt 150 °C till 151 °C
Flampunkt 31 °C (87 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2610
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 137.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.