missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Triamcinolone 16,21-Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triamcinolone 16,21-Diacetate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31FO8/c1-13(27)33-12-20(31)25(32)21(34-14(2)28)10-18-17-6-5-15-9-16(29)7-8-22(15,3)24(17,26)19(30)11-23(18,25)4/h7-9,17-19,21,30,32H,5-6,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22-,23-,24-,25+/m0/s1 |
| Formel vikt | 478.2003 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?