Läs mer
Triamcinolone 21-Acetate, Mikromol
Beskrivning
Triamcinolone 21-Acetate, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triamcinolone 21-Acetate |
| CAS | 3859-65-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Triamcinolone 21-Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23H29FO7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,16,17-trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11beta,16alpha,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Molekylvikt (g/mol) | 436.47 |
| Visa mer |