missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Triamcinolone 21-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triamcinolone 21-Acetate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29FO7/c1-12(25)31-11-19(29)23(30)17(27)9-16-15-5-4-13-8-14(26)6-7-20(13,2)22(15,24)18(28)10-21(16,23)3/h6-8,15-18,27-28,30H,4-5,9-11H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| Formel vikt | 436.1897 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?