Läs mer
Triamcinolone acetonide, MedChemExpress
Produktkod. 16472249
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16472249 1 g
16481028 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16472249 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0636
MedChemExpress Triamcinolone acetonide is a more potent type of triamcinolone, being about 8 times as effective as prednisone.
Triamcinolone acetonide is a more potent type of triamcinolone, being about 8 times as effective as prednisone.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triamcinolone acetonide
CAS 76-25-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H31FO6
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (115.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.23 mM; Need ultrasonic)
LEDER OCC([C@]12[C@@]3([C@@]([C@@]4([H])[C@]([C@H](C3)O)([C@@]5(C(CC4)=CC(C=C5)=O)C)F)([H])C[C@@]1([H])OC(C)(O2)C)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 434.5
Formel vikt 434.5
Procent renhet 99.4%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.