missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Triamcinolone acetonide, MedChemExpress
Beskrivning
Triamcinolone acetonide is a more potent type of triamcinolone, being about 8 times as effective as prednisone.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triamcinolone acetonide |
| CAS | 76-25-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H31FO6 |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (115.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.23 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OCC([C@]12[C@@]3([C@@]([C@@]4([H])[C@]([C@H](C3)O)([C@@]5(C(CC4)=CC(C=C5)=O)C)F)([H])C[C@@]1([H])OC(C)(O2)C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.5 |
| Formel vikt | 434.5 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?