missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Triamcinolone Furetonide, TRC

Produktkod. 30456408
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456408 250 mg
30451167 50 mg
30452716 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30456408 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT720860250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4989-94-0
Molekylformel C33H35FO8
Molekylvikt (g/mol) 578.62
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone, 21-(2-benzofurancarboxylate), (11beta,16alpha)-21-[(2-Benzofuranylcarbonyl)oxy]-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Triamcinolone Acetonide Coumarilic Acid Ester
LEDER CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)COC(=O)c6oc7ccccc7c6

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Triamcinolone Furetonide
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C33H35FO8/c1-29(2)41-27-15-22-21-10-9-19-14-20(35)11-12-30(19,3)32(21,34)25(36)16-31(22,4)33(27,42-29)26(37)17-39-28(38)24-13-18-7-5-6-8-23(18)40-24/h5-8,11-14,21-22,25,27,36H,9-10,15-17H2,1-4H3/t21-,22-,25-,27+,30-,31-,32-,33+/m0/s1
Formel vikt 578.2316
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.