missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Triamcinolone Hexacetonide, Mikromol™

Produktkod. 17931656
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17931656 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17931656 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0306.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Triamcinolone Hexacetonide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Triamcinolone Hexacetonide
CAS 5611-51-8
Analyt- eller komponentnamn Triamcinolone Hexacetonide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C30 H41 F O7
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Triamcinolone Hexacetonide, Aristospan, CL 34433, Hexatrione, Lederlon, Lederspan, TATBA, Triamcinolone acetonide 21-tert-butylacetate, Triamcinolone acetonide tert-butyl acetate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(3,3-dimethyl-1-oxobutoxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11beta,16alpha)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone, 21-(3,3-dimethylbutyrate) (8CI), (11beta,16alpha)-21-(3,3-Dimethyl-1-oxobutoxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Butyric acid, 3,3-dimethyl-, 21-ester with 9-fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione cyclic 16,17-acetal with acetone (8CI)
InChI formel InChI=1S/C30H41FO7/c1-25(2,3)15-24(35)36-16-22(34)30-23(37-26(4,5)38-30)13-20-19-9-8-17-12-18(32)10-11-27(17,6)29(19,31)21(33)14-28(20,30)7/h10-12,19-21,23,33H,8-9,13-16H2,1-7H3/t19-,20-,21-,23+,27-,28-,29-,30+/m0/s1
LEDER CC(C)(C)CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C
IUPAC-namn (11β,16α)-21-(3,3-Dimethyl-1-oxobutoxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione
Molekylvikt (g/mol) 532.64
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 532.2836 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.