Läs mer
Triamcinolone Hexacetonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triamcinolone Hexacetonide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H41FO7/c1-25(2,3)15-24(35)36-16-22(34)30-23(37-26(4,5)38-30)13-20-19-9-8-17-12-18(32)10-11-27(17,6)29(19,31)21(33)14-28(20,30)7/h10-12,19-21,23,33H,8-9,13-16H2,1-7H3/t19-,20-,21-,23+,27-,28-,29-,30+/m0/s1 |
| Formel vikt | 532.2836 |
| Procent renhet | >95% |