Läs mer
Triamcinolone, MedChemExpress
Produktkod. 16432106
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16432106 500 mg
16468236 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16432106 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0328
MedChemExpress Triamcinolone is a long-acting synthetic corticosteroid.
Triamcinolone is a long-acting synthetic corticosteroid.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triamcinolone
CAS 124-94-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H27FO6
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (253.53 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER F[C@@]1([C@]2(C=C3)C)[C@](CCC2=CC3=O)([H])[C@@](C[C@@H](O)[C@]4(O)C(CO)=O)([H])[C@]4(C)C[C@@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 394.43
Formel vikt 394.43
Procent renhet 99.15%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation