Läs mer
Triamcinolone, Mikromol™
Beskrivning
Triamcinolone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triamcinolone |
| CAS | 124-94-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Triamcinolone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H27 F O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Triamcinolone Acetonide Imp. A (EP), Triamcinolone, Triamcinolone Acetonide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h5-7,13-16,23,25-26,28H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]2(O)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11,16,17-trihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Visa mer |