Läs mer
Triamteren 1,0 mg/ml i dimetylsulfoxid, LoGiCal
Produktkod. 30462486
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462486 1 ml
1 options
Produktkod. 30462486 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0269.0029
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triamterene
CAS 396-01-0
Analyt- eller komponentnamn Triamterene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H11 N7
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine, 2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridine, 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine, Ademin, Ademine, Diren, Ditak, Diurene, Dyren, Dyrenium, Dytac, Jatropur, NSC 77625, Noridil, Pterofen, Pterophene, SKF 8542, Taturil, Teriam, Teridin, Tri-Span, Triampur, Triamteren, Triamterene, Triamteril, Triamteril complex, Triteren, Urocaudal
InChI formel InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3
IUPAC-namn 6-fenylpteridin-2,4,7-triamin
Lösningsmedel eller matris Dimetylsulfoxid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 253.26
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 253,1076 g/mol