missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Triamterene D5 (ring D5), Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triamterene-d5 |
| CAS | 1189922-23-3 |
| Molekylformel | C12 D5 H6 N7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Triamterene D5 (ring D5), Triamterene D5 (phenyl D5), 6-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)pteridine-2,4,7-triamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2nc3c(N)nc(N)nc3nc2N |
| IUPAC-namn | 6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)pteridine-2,4,7-triamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.293 |
| Formel vikt | 258.139 g/mol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?