Läs mer
Triamyl Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri-n-pentyl phosphate |
| CAS | 2528-38-3 |
| Molekylformel | C15 H33 O4 P |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Pentyl phosphate ((C5H11O)3PO) (6CI,7CI), 1-Pentanol','phosphate (3:1), NSC 202805, Tri-n-amyl phosphate, Tri-n-pentyl phosphate, Triamyl phosphate, Tripentyl phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H33O4P/c1-4-7-10-13-17-20(16,18-14-11-8-5-2)19-15-12-9-6-3/h4-15H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCOP(=O)(OCCCCC)OCCCCC |
| IUPAC-namn | tripentyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.39 |
| Formel vikt | 308.2116 |