Läs mer
Triamylamine(mixture of branched chain isomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triamylamine(mixture of branched chain isomers) |
| CAS | 621-77-2 |
| Molekylformel | C15H33N |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H33N/c1-4-7-10-13-16(14-11-8-5-2)15-12-9-6-3/h4-15H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCN(CCCCC)CCCCC |
| IUPAC-namn | N,N-dipentylpentan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.43 |
| Formel vikt | 227.2613 |