Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 203 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Form | Triangulär |
| Storlek (metrisk) | Diameter: 33 x 4 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Cellspridare |
| Sterilitet | Icke-steril |