missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Vitlab™ Triangular Magnetic Stir Bar

Produktkod. 16533622
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
12 mm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16533622

Brand: Vitlab™ 310197

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Vitlab™ Triangular Magnetic Stir Bar with permanent magnet AlNiCo V core.

  • The angled shape gives rise to significant turbulence, and thus achieves effective mixing, even at low spin rates

Specifikationer

Bredd (metrisk) 6mm
Längd (metrisk) 12 mm
Form Triangle
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.