Läs mer
Heathrow Scientific™ Triangulär pillerräkningsbricka
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Beskrivning
- Engångsbruk för att säkerställa ingen kemisk korskontaminering för patientsäkerheten
- Tillverkad av FDA livsmedelskvalitet polystyren i en ISO Klass 8 renrum
- Uppfyller kvalitetskontroll och GMP krav för tillverkningssatsvis provtagning
- Slitstarka och splittersäkra brickor tillverkade av inert, BSE/TSE-fritt material
- Parti spårbart
- Hällpip i hörnet för dispenseringskontroll
- Vikt: 28,5 g (0,06 lb.)
- Storlek Mått (L x B x H): 230 x 230 x 13 mm
- Inkluderar en ergonomisk spatel (177,25 x 19,2 mm)
- Inkluderar utskärningar på båda sidor
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 och EU 1935/2004 |
| Mått (L x B x H) | 230 x 230 x 13 mm |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 13 mm |
| Längd (metrisk) | 230 mm |
| Material | Polystyren |
| Typ | Fack för att räkna piller |
| Bredd (metrisk) | 230 mm |
| För användning med (applikation) | Räkna piller |
| Inkluderar | Böjd spatel |
| Visa mer |