Läs mer
Heathrow Scientific™ Triangulär pillerräkningsbricka
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17629790 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Sterilitet unitSize
17629790 Icke-steril Paket med 10
17619790 Sterila Paket med 10
2 options
Produktkod. 17629790
Brand: Heathrow Scientific™ 120848
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Räknebrickor som erbjuder säkerhet och bekvämlighet vid räkning av piller och kapslar. Avsedd för engångsbruk för att förhindra korskontaminering för batchprovtagning eller distribution av piller och kapslar. Denna triangulära bricka är användarvänlig, eftersom den kan användas med båda händerna.
  • Engångsbruk för att säkerställa ingen kemisk korskontaminering för patientsäkerheten
  • Tillverkad av FDA livsmedelskvalitet polystyren i en ISO Klass 8 renrum
  • Uppfyller kvalitetskontroll och GMP krav för tillverkningssatsvis provtagning
  • Slitstarka och splittersäkra brickor tillverkade av inert, BSE/TSE-fritt material
  • Parti spårbart
  • Hällpip i hörnet för dispenseringskontroll
  • Vikt: 28,5 g (0,06 lb.)
  • Storlek Mått (L x B x H): 230 x 230 x 13 mm
  • Inkluderar en ergonomisk spatel (177,25 x 19,2 mm)
  • Inkluderar utskärningar på båda sidor
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 och EU 1935/2004
Mått (L x B x H) 230 x 230 x 13 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 13 mm
Längd (metrisk) 230 mm
Material Polystyren
Typ Fack för att räkna piller
Bredd (metrisk) 230 mm
För användning med (applikation) Räkna piller
Inkluderar Böjd spatel
Längd (engelska) 9,1 tum
Höjd (engelska) 0,5 tum
nr per ärende 30/Cs.
Form Triangulär
Bredd (engelska) 9,1 tum
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras