Läs mer
Fisherbrand™ Triangulära PTFE omrörarstänger
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
12 x 6 mm
20 x 8 mm
25 x 8 mm
35 x 9 mm
25 x 14 mm
40 x 14 mm
50 x 12 mm
55 x 14 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
- Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
- Särskilt effektivt för att lösa fasta ämnen och blanda sediment på grund av skrapliknande verkan på botten av behållaren
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| Mått (L x B x H) | 35 x 9 mm |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Höjd (metrisk) | 9mm |
| Bredd (metrisk) | 9mm |
| Längd (metrisk) | 35 mm |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Visa mer |