Läs mer
Fisherbrand™ Triangulära PTFE omrörarstänger
Produktkod. 11828872 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
12 x 6 mm
20 x 8 mm
25 x 8 mm
35 x 9 mm
25 x 14 mm
40 x 14 mm
50 x 12 mm
55 x 14 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11828872 25 x 8 mm Paket med 10
11848932 40 x 14 mm Paket med 5
11818872 12 x 6 mm Paket med 10
12626326 20 x 8 mm Paket med 10
11597812 35 x 9 mm Paket med 5
11838872 35 x 9 mm Paket med 10
11898922 25 x 14 mm Paket med 10
11848872 50 x 12 mm Paket med 5
11858932 55 x 14 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11828872
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Särskilt effektivt för att lösa upp fasta ämnen och blanda sediment på grund av skrapliknande verkan på botten av behållaren. Den triangulära PTFE-omrörarstaven ger stabil omrörningsverkan för behållare med platt botten.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Särskilt effektivt för att lösa fasta ämnen och blanda sediment på grund av skrapliknande verkan på botten av behållaren
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Mått (L x B x H) 25 x 8 mm
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Höjd (metrisk) 8mm
Bredd (metrisk) 8mm
Längd (metrisk) 25 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Triangel