Läs mer
Fisherbrand™ Triangulära PTFE omrörarstänger
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
12 x 6mm
20 x 8mm
25 x 8mm
35 x 9mm
25 x 14mm
40 x 14mm
50 x 12mm
55 x 14mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Particularly effective for dissolving solids and mixing sediments due to scraping-like action on the base of the container
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Färg | White |
| Beskrivning | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
| Mått (L x B x H) | 50 x 12mm |
| För användning med (utrustning) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Höjd (metrisk) | 12mm |
| Bredd (metrisk) | 12mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Visa mer |