Läs mer
BRAND™ Triangulära kilformade PTFE magnetiska omrörarstänger
Produktkod. 11854100 Handla allt Brand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
25 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11854100 50 mm 12 mm Paket med 10
12005292 35 mm 10 mm Paket med 10
12095282 25 mm 8 mm Paket med 10
10782521 40 mm 14 mm Paket med 10
10668691 55 mm 14 mm Paket med 10
10039820 80 mm 16 mm -
10762351 25 mm 14 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11854100 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 137820
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ för flytande omrörning i laboratoriet.
  • Idealisk för upplösning av fasta ämnen och blandning av sediment på grund av skrapverkan
  • Vinkelyta skapar hög turbulens även vid låga hastigheter
  • Levereras i förpackningar om 10 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Triangulär kilformad
Diameter (metrisk) 12 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Material PTFE
Kvantitet 10/Pk.
Form Triangel