missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Triapine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triapine |
| CAS | 200933-27-3 |
| Molekylformel | C7H9N5S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2E)-2-[(3-Amino-2-pyridinyl)methylene]-hydrazinecarbothioamide, (E)--2-[(3-Amino-2-pyridinyl)methylene]-hydrazinecarbothioamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N5S/c8-5-2-1-3-10-6(5)4-11-12-7(9)13/h1-4H,8H2,(H3,9,12,13)/b11-4+ |
| LEDER | NC1=C(/C=N/NC(N)=S)N=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.24 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?