Läs mer
Triasulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triasulfuron |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16ClN5O5S/c1-9-16-12(19-14(17-9)24-2)18-13(21)20-26(22,23)11-6-4-3-5-10(11)25-8-7-15/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H2,16,17,18,19,20,21) |
| Formel vikt | 401.0561 |