Läs mer
Triazine Pesticides Mixture 926 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ametryn∣Atraton∣Atrazine∣Prometon∣Prometryn∣Propazine∣Secbumeton∣Simazine∣Simetryn∣Terbuthylazine∣Terbutryn |
| CAS | 834-12-8, 1610-17-9, 1912-24-9, 1610-18-0, 7287-19-6, 139-40-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ametryn∣Atraton∣Atrazine∣Prometon∣Prometryn∣Propazine∣Secbumeton∣Simazine∣Simetryn∣Terbuthylazine∣Terbutryn |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Ametryn 100 μg/mL∣Atraton 100 μg/mL∣Atrazine 100 μg/mL∣Prometon 100 μg/mL∣Prometryn 100 μg/mL∣Propazine 100 μg/mL∣Secbumeton 100 μg/mL∣Simazine 100 μg/mL∣Simetryn 100 μg/mL∣Terbuthylazine 100 μg/mL∣Terbutryn 100 μg/mL |