Läs mer
Triazophos 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323576
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30323576 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30323576 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17650000AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triazophos
CAS 24017-47-8
Analyt- eller komponentnamn Triazophos
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H16 N3 O3 P S
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl) ester, 1H-1,2,4-Triazol-3-ol, 1-phenyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), 1-Phenyl-3-(O,O-diethylthionophosphoryl)-1,2,4-triazole, HOE 2960, Hostathion, Hostathion 40EC, Hostation, Triazofos, Triazophos
InChI formel InChI=1S/C12H16N3O3PS/c1-3-16-19(20,17-4-2)18-12-13-10-15(14-12)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Lösningstyp Single Solution
LEDER CCOP(=S)(OCC)Oc1ncn(n1)c2ccccc2
IUPAC-namn diethoxy-[(1-phenyl-1,2,4-triazol-3-yl)oxy]-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Lösningsmedel eller matris Acetone
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 313.31
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 313.065 g/mol