Läs mer
Triazophos 85%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triazophos |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N3O3PS/c1-3-16-19(20,17-4-2)18-12-13-10-15(14-12)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 313.065 |