Läs mer
Tribenoside, TRC
Produktkod. 30133952
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133952 250 mg
30136289 50 mg
30006253 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133952 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT945630250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10310-32-4
Molekylformel C29H34O6
Molekylvikt (g/mol) 478.58
Synonym Alven, Ba 21401, Ethyl 3,5,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-glucofuranoside, Ethyl 3,5,6-tri-O-benzyl-D-glucofuranoside, Flebosan, Glivenol, Glyvenal, Hemocuron, TBGF, Venex
IUPAC-namn (3R,4R,5R)-4-(benzyloxi)-5-((R)-1,2-bis(benzyloxi)etyl)-2-etoxytetrahydrofuran-3-ol
LEDER CCOC1O[C@@]([C@@H](COCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)([H])[C@H](OCC4=CC=CC=C4)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tribenoside
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C29H34O6/c1-2-32-29-26(30)28(34-20-24-16-10-5-11-17-24)27(35-29)25(33-19-23-14-8-4-9-15-23)21-31-18-22-12-6-3-7-13-22/h3-17,25-30H,2,18-21H2,1H3/t25-,26-,27-,28-,29?/m1/s1
Formel vikt 478.24