Läs mer
Tribenuronmetyl (~90%), TRC
Produktkod. 30012718
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012718 250 mg
30010044 5 g
30012257 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012718 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT767555250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101200-48-0
Molekylformel C15 H17 N5 O6 S
Molekylvikt (g/mol) 395.39
Synonym Tribenuron-methyl, Agrostar, Cameo, Cameo (pesticide), DPX-L 5300, DuPont Express with TotalSol, Express, Express (pesticide), Express 50T, Express 75DF, Express SG, Granstar, Granstar 75DF, Granstar 75WG, Granstar Pro, HCHA 92HE, Helm-Tribi 75WG, Korida 75 VDG, L 5300, Pointer, Pointer 723WG, Quantum, Quantum (plant growth regulator), Sulfmethmeton-methyl, Tribenuron methyl ester, Tribenuron-methyl, Tribun, YiLi, Benzoic acid, 2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester
IUPAC-namn Metyl 2-[[(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-metylkarbamoyl]sulfamoyl]bensoat
LEDER COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)N(C)c2nc(C)nc(OC)n2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tribenuron-methyl (technical)
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H17N5O6S/c1-9-16-13(18-14(17-9)26-4)20(2)15(22)19-27(23,24)11-8-6-5-7-10(11)12(21)25-3/h5-8H,1-4H3,(H,19,22)
Formel vikt 395.09