Läs mer
Tribenuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tribenuron |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N5O6S/c1-8-15-12(17-13(16-8)25-3)19(2)14(22)18-26(23,24)10-7-5-4-6-9(10)11(20)21/h4-7H,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21) |
| Formel vikt | 381.07 |