missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tribenzothiophene, TRC

Produktkod. 30450150
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450150 100 mg
30452961 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30450150 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT767850100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 30796-92-0
Molekylformel C14H8S
Molekylvikt (g/mol) 208.28
Synonym 4,5-Epithiophenanthrene, Benzo[def]dibenzothiophene, Phenanthro[4,5-bcd]thiophene
LEDER c1cc2ccc3cccc4sc(c1)c2c34

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tribenzothiophene
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8S/c1-3-9-7-8-10-4-2-6-12-14(10)13(9)11(5-1)15-12/h1-8H
Formel vikt 208.0347
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.