Läs mer
Tribenzothiophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tribenzothiophene |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8S/c1-3-9-7-8-10-4-2-6-12-14(10)13(9)11(5-1)15-12/h1-8H |
| Formel vikt | 208.0347 |