Läs mer
Tribenzylamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 620-40-6 |
| Smältpunkt | 91°C to 93°C |
| Molekylformel | (C6H5CH2)3N |
| MDL-nummer | MFCD00004773 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Tribenzylamine, Tribenzylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.4 |
| Kvalitet | Research |