Läs mer
Tribenzylfosfin
Produktkod. 11331228
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11331228 25 g 25g
11321228 1 g 1g
11341228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010173.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
CAS: 7650-89-7 | C21H21P | 304,37 g/mol
Tribensylfosfin används som samkatalysator vid framställning av kumarinderivat via nickelkatalyserad cykloaddition, sampolymerisationsreaktioner, Rh-katalyserade hydroformyleringsreaktioner, framställning av substituerade allylaminer genom trekomponentskoppling av alkyner, iminer och organoboraner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7650-89-7
Molekylformel C21H21P
Molekylvikt (g/mol) 304.37
MDL-nummer MFCD00014439
InChI-nyckel IFXORIIYQORRMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribenzylphosphine, phosphine, tris phenylmethyl, tribenzyl phosphine, tris phenylmethyl phosphane, tris phenylmethyl phosphine, phosphine, tribenzyl, acmc-20ajfj, tribenzylphosphine 1g
PubChem CID 82101
IUPAC-namn tribensylfosfan
LEDER C(P(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tribenzylphosphine
Smältpunkt 93 °C till 99 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 183 °C till 185 °C (0,2 mmHg)
Linjär formel (C6H5CH2)3P
Kvantitet 25 g
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 304.37
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.