missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tribromoacetonitrile, TRC

Produktkod. 30041090
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041090 2.5 mg
30041385 10 mg
30040521 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30041090 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7717002.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 75519-19-6
Molekylformel C2 Br3 N
Molekylvikt (g/mol) 277.74
Synonym Acetonitrile, 2,2,2-tribromo-, Acetonitrile, tribromo- (9CI), 2,2,2-Tribromoacetonitrile, Tribromoacetonitrile
IUPAC-namn 2,2,2-tribromoacetonitrile
LEDER BrC(Br)(Br)C#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tribromoacetonitrile
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C2Br3N/c3-2(4,5)1-6
Formel vikt 274.7581
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.