missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tribromoacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tribromoacetonitrile |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2Br3N/c3-2(4,5)1-6 |
| Formel vikt | 274.7581 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?