Läs mer
Tribromoethyl alcohol, MedChemExpress
Produktkod. 16422339
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16422339 1 g
1 options
Produktkod. 16422339 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1372
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress Tribromoethyl alcohol (2,2,2-Tribromoethanol) is used to animals, particularly rodents, before surgery.
Tribromoethyl alcohol (2,2,2-Tribromoethanol) is used to animals, particularly rodents, before surgery.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tribromoethyl alcohol
CAS 75-80-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C2H3Br3O
Kvantitet 1 g
Synonym 2,2,2-Tribromoethanol Narcolan
Löslighetsinformation Ethanol : 800 mg/mL (2829.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.9 mg/mL (10.26 mM)
LEDER BrC(Br)(Br)CO
Molekylvikt (g/mol) 282.76
Formel vikt 282.76
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation