Läs mer
Tribromofluormetan, 99 %, stick. med koppar
Produktkod. 11458910
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458910 50 g 50g
11459286 5 g 5g
11469286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458910 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18124.18
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 353-54-8 | CBr3F | 270,721 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 353-54-8
Molekylformel CBr3F
Molekylvikt (g/mol) 270.721
MDL-nummer MFCD00000366
InChI-nyckel IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorotribromomethane, methane, tribromofluoro, tribromo fluoro methane, tribromo-fluoro-methane, fluortribrommethan, tribrom fluor methan, cfbr3, fluoro tribromo methane, acmc-209igd, tribromofluoromethane
PubChem CID 67707
IUPAC-namn tribrom(fluoro)metan
LEDER C(F)(Br)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tribromofluoromethane
Namnnotering stabiliserad med koppar
Smältpunkt -74 °C
Densitet 2.765
Kokpunkt 106 °C till 107 °C
Flampunkt Hold (Håll)
Linjär formel FCBr3
Brytningsindex 1.5255
Kvantitet 50 g
Beilstein 1732796
Formel vikt 270.72
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.